4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4376J-10G
PC4376J-100G
PC4376J-50G
APOSPC4376J-10GEA
21.9
EUR
APOSPC4376J-10G
APOSPC4376J-100G
APOSPC4376J-50G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrF₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061176 CAS-Nummer: 206860-48-2 UN: 1760 ADR: 8,III |