2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Fluor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol, 2-Fluoro-5-trifluoromethylphenol

PC4376O-25G PC4376O-5G
APOSPC4376O-25GEA 37.7 EUR
APOSPC4376O-25G APOSPC4376O-5G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenol 98%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₄O
Molecular Weight: 180.1 g/mol
Siedepunkt: 146 °C
Dichte: 1.436 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061286
CAS-Nummer: 141483-15-0
UN: 2920
ADR: 8+3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR