2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril 94%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4377F-10G
PC4377F-5G
PC4377F-1G
APOSPC4377F-10GEA
0
EUR
APOSPC4377F-10G
APOSPC4377F-5G
APOSPC4377F-1G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril 94%
2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel:
C₉H₅F₄N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061179 CAS-Nummer: 239087-11-7 UN: 3276 ADR: 6.1,II |