2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4377G-10G
PC4377G-5G
PC4377G-1G
APOSPC4377G-10GEA
0
EUR
APOSPC4377G-10G
APOSPC4377G-5G
APOSPC4377G-1G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel:
C₉H₅F₄N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061180 CAS-Nummer: 220227-59-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |