3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4377J-10G
PC4377J-5G
PC4377J-1G
APOSPC4377J-10GEA
0
EUR
APOSPC4377J-10G
APOSPC4377J-5G
APOSPC4377J-1G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel:
C₉H₅F₄N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061181 CAS-Nummer: 239087-12-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |