4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4377L-10G PC4377L-5G PC4377L-1G
APOSPC4377L-10GEA 0 EUR
APOSPC4377L-10G APOSPC4377L-5G APOSPC4377L-1G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₄N
Siedepunkt: 222…223 °C
Dichte: 1,364 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061182
CAS-Nummer: 80141-94-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR