2'-Fluor-4'-(trifluormethyl)propiophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4377Q-1G
APOSPC4377Q-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4377Q-1G
2'-Fluor-4'-(trifluormethyl)propiophenon 97%
2'-Fluor-4'-(trifluormethyl)propiophenon
Formel: C₁₀H₈F₄O
Molecular Weight: 220.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061259
CAS-Nummer: 208173-16-4