2'-Fluor-5'-(trifluormethyl)propiophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4377R-1G
APOSPC4377R-1GEA
21.9
EUR
APOSPC4377R-1G
2'-Fluor-5'-(trifluormethyl)propiophenon 97%
2'-Fluor-5'-(trifluormethyl)propiophenon
Formel:
C₁₀H₈F₄O Molecular Weight: 220,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061260 CAS-Nummer: 207974-18-3 |