Fomblin® Y L-VAC 14/6
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4382-1KG
APOSPC4382-1KGEA
621
EUR
APOSPC4382-1KG
Fomblin® Y L-VAC 14/6
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, oxidized, polymerized
A linear perfluoro-polyether fw approx. 2500.
Dichte:
1,9 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00163696 CAS-Nummer: 69991-67-9 |