Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4391-1G PC4391-25G PC4391-5G
APOSPC4391-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4391-1G APOSPC4391-25G APOSPC4391-5G
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Siedepunkt: 211 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039762
CAS-Nummer: 62451-84-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR