(R)-3,3'-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1'-bi-2-napthol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-3,3'-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-3,3'-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]1,1'-binaphthalene-2,2'-diol
PC440000-250MG
APOSPC440000-250MGEA
154
EUR
APOSPC440000-250MG
(R)-3,3'-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1'-bi-2-napthol
(R)-3,3'-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1'-bi-2-napthol
Formel:
C₃₆H₁₈F₁₂O₂ Molecular Weight: 710,508 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689862 CAS-Nummer: 756491-54-0 |