(S)-3,3'-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1'-bi-2-napthol
Lieferant: Apollo Scientific
PC440001-250MG
APOSPC440001-250MGEA
0
EUR
APOSPC440001-250MG
(S)-3,3'-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1'-bi-2-napthol
(S)-3,3'-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1'-bi-2-napthol
Formel:
C₃₆H₁₈F₁₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689862 CAS-Nummer: 849939-13-5 |