(R)-3,3'-Bis(3,5-difluorophenyl)-[1,1'-binapthalene]-2,2'-diol
Lieferant: Apollo Scientific
PC440002-250MG
APOSPC440002-250MGEA 0 EUR
APOSPC440002-250MG
(R)-3,3'-Bis(3,5-difluorophenyl)-[1,1'-binapthalene]-2,2'-diol
(R)-3,3'-Bis(3,5-difluorophenyl)-[1,1'-binapthalene]-2,2'-diol
Formel: C₃₂H₁₈F₄O₂
Molecular Weight: 510,478 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17019237
CAS-Nummer: 1706439-53-3