(S)-(+)-3,3'-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(11bS)-2,6-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-hydroxydinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepine 4-oxide
PC440005-250MG
APOSPC440005-250MGEA
140
EUR
APOSPC440005-250MG
(S)-(+)-3,3'-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate
(S)-(+)-3,3'-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate
Formel:
C₃₆H₁₇F₁₂O₄P Molecular Weight: 772,49 g/mol Schmelzpunkt: 162…175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689863 CAS-Nummer: 878111-17-2 |