(S)-2,6-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-hydroxydinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepine 4-sulphide
Lieferant: Apollo Scientific
PC440008-100MG
APOSPC440008-100MGEA
459
EUR
APOSPC440008-100MG
(S)-2,6-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-hydroxydinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepine 4-sulphide
(S)-2,6-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-hydroxydinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepine 4-sulphide
Formel:
C₃₆H₁₇F₁₂O₃PS Molecular Weight: 788,538 g/mol Schmelzpunkt: 166…178 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28139330 CAS-Nummer: 1706463-48-0 |