(S)-3,3'-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl-N-tosyl phosphoramide
Lieferant: Apollo Scientific
PC440010-100MG
APOSPC440010-100MGEA
582
EUR
APOSPC440010-100MG
(S)-3,3'-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl-N-tosyl phosphoramide
(S)-3,3'-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl-N-tosyl phosphoramide
Formel:
C₄₃H₂₄F₁₂NO₅PS Molecular Weight: 925,674 g/mol Schmelzpunkt: 170…180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28139336 CAS-Nummer: 1706437-52-6 |