2-Nitro-3-(2-(trifluoromethyl)-phenyl)naphthalene
Lieferant: Apollo Scientific
PC440013-100MG
APOSPC440013-100MGEA
1790
EUR
APOSPC440013-100MG
2-Nitro-3-(2-(trifluoromethyl)-phenyl)naphthalene
2-Nitro-3-(2-(trifluoromethyl)-phenyl)naphthalene
Formel:
C₁₇H₁₀F₃NO₂ Molecular Weight: 317,262 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28154812 CAS-Nummer: 1450995-51-3 |