2-(4-(Trifluoromethyl)-phenyl)benzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC440022-100MG
APOSPC440022-100MGEA
1760
EUR
APOSPC440022-100MG
2-(4-(Trifluoromethyl)-phenyl)benzofuran
2-(4-(Trifluoromethyl)-phenyl)benzofuran
Formel:
C₁₅H₉F₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28154819 CAS-Nummer: 904325-87-7 |