4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC4401-1G PC4401-25G PC4401-5G
APOSPC4401-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4401-1G APOSPC4401-25G APOSPC4401-5G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₄O₂S
Siedepunkt: 76 °C/0,5mmHg
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01091000
CAS-Nummer: 176225-09-5
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR