Perfluorophenyl 2-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)benzoate 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Morpholin-4-yl)-3-[(pentafluorophenoxy)carbonyl]benzotrifluoride, Pentafluorophenyl 2-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)benzoate
PC4415-1G
APOSPC4415-1GEA
335
EUR
APOSPC4415-1G
Perfluorophenyl 2-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)benzoate 97+%
Perfluorophenyl 2-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₁₈H₁₁F₈NO₃ Molecular Weight: 441,272 g/mol Schmelzpunkt: 91…93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025890 CAS-Nummer: 898289-52-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |