6-Fluor-m-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-4-fluortoluol, 2-Fluor-5-methylanilin
PC4433-10G PC4433-250G PC4433-50G
APOSPC4433-10GEA 21.9 EUR
APOSPC4433-10G APOSPC4433-250G APOSPC4433-50G
6-Fluor-m-toluidin
6-Fluor-m-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Molecular Weight: 125.15 g/mol
Siedepunkt: 80…86 °C/11mmHg
Dichte: 1.109 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007654
CAS-Nummer: 452-84-6