2-Fluor-5-nitroanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4443-5G PC4443-25G
APOSPC4443-5GEA 21.9 EUR
APOSPC4443-5G APOSPC4443-25G
2-Fluor-5-nitroanisol
2-Fluor-5-nitroanisol
Formel: C₇H₆FNO₃
Schmelzpunkt: 66…71 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07782081
CAS-Nummer: 454-16-0