5-Fluoro-2,3-diaminopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoropyridine-2,3-diamine
PC445029-1G
PC445029-5G
APOSPC445029-1GEA
115
EUR
APOSPC445029-1G
APOSPC445029-5G
5-Fluoro-2,3-diaminopyridine
5-Fluoro-2,3-diaminopyridine
Formel:
C₅H₆FN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08062986 CAS-Nummer: 212268-13-8 |