2-Chlor-3-fluor-5-hydroxypyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC445035-1G
APOSPC445035-1GEA
55.1
EUR
APOSPC445035-1G
2-Chlor-3-fluor-5-hydroxypyridin 97%
2-Chloro-3-fluoro-5-hydroxypyridine
Formel:
C₆H₄ClFO Molecular Weight: 147,5400 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411573 CAS-Nummer: 870062-76-3 |