6-Fluor-3-iod-2-methylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Fluor-3-iod-2-picolin, 2-Fluor-5-iod-6-methylpyridin, 2-Fluor-5-iod-6-picolin
PC445047-1G
APOSPC445047-1GEA
56.7
EUR
APOSPC445047-1G
6-Fluor-3-iod-2-methylpyridin 97%
6-Fluor-3-iod-2-methylpyridin
Formel:
C₆H₅FIN Molecular Weight: 237,02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08277264 CAS-Nummer: 884495-23-2 |