2-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC445054-5G
APOSPC445054-5GEA
79.9
EUR
APOSPC445054-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₅BrFN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08277310 CAS-Nummer: 885168-20-7 |