5-Fluoro-4-iodo-2-methoxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC445060-1G
APOSPC445060-1GEA 173 EUR
APOSPC445060-1G
5-Fluoro-4-iodo-2-methoxypyridine
5-Fluoro-4-iodo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₅FINO
Molecular Weight: 253,013 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659503
CAS-Nummer: 884495-13-0