4-Fluor-2-methoxybenzylamin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (4-Fluoro-2-methoxyphenyl)methanamine, (4-Fluoro- 2-methoxy-phenyl) methanamine
PC445061-1G
APOSPC445061-1GEA 120 EUR
APOSPC445061-1G
4-Fluor-2-methoxybenzylamin 95+%
4-Fluor-2-methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₀FNO
Molecular Weight: 155,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116361
CAS-Nummer: 870563-60-3