Ammonium 2-perfluoropentoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4451-100G
PC4451-25G
PC4451-5G
APOSPC4451-100GEA
1040
EUR
APOSPC4451-100G
APOSPC4451-25G
APOSPC4451-5G
Ammonium 2-perfluoropentoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanoate
Ammonium 2-perfluoropentoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanoate
Formel:
C₈HF₁₅O₃·H₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07783987 CAS-Nummer: 96513-97-2 |