2',4'-Difluorbiphenyl-4-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4460-1G
APOSPC4460-1GEA 92.8 EUR
APOSPC4460-1G
2',4'-Difluorbiphenyl-4-carbonsäure
2',4'-Difluorbiphenyl-4-carbonsäure
Formel: C₁₃H₈F₂O₂
Schmelzpunkt: 245…248 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 331760-41-9