2-(5,6-Difluoro-1H-benzoimidazol-2-yl)ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC446007-1G
PC446007-500MG
APOSPC446007-1GEA
412
EUR
APOSPC446007-1G
APOSPC446007-500MG
2-(5,6-Difluoro-1H-benzoimidazol-2-yl)ethylamine
2-(5,6-Difluoro-1H-benzoimidazol-2-yl)ethylamine
Formel:
C₉H₉F₂N₃ Molecular Weight: 197.19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10568201 CAS-Nummer: 1053656-20-4 |