3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC446013-1G
APOSPC446013-1GEA
0
EUR
APOSPC446013-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Formel:
C₇H₃ClF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153103 CAS-Nummer: 175277-50-6 |