5-Chloromethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC446024-1G
PC446024-5G
APOSPC446024-1GEA
219
EUR
APOSPC446024-1G
APOSPC446024-5G
5-Chloromethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole
5-Chloromethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole
Formel:
C₁₁H₈ClF₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10568333 CAS-Nummer: 466664-94-8 |