2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC446031-1G
PC446031-5G
APOSPC446031-1GEA
168
EUR
APOSPC446031-1G
APOSPC446031-5G
2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
Formel:
C₈H₆ClFN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08234909 CAS-Nummer: 156144-42-2 |