(4-Chloro-phenyl)-[4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazin-1-yl]-methanone
Lieferant: Apollo Scientific
PC446040-100MG
APOSPC446040-100MGEA
201
EUR
APOSPC446040-100MG
(4-Chloro-phenyl)-[4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazin-1-yl]-methanone
(4-Chloro-phenyl)-[4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazin-1-yl]-methanone
Formel:
C₁₈H₁₆Cl₂F₃N₃O Molecular Weight: 418,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19981201 CAS-Nummer: 1311278-56-4 |