4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine-1-carboxylic acid (4-chloro-phenyl)-amide
Lieferant: Apollo Scientific
PC446041-100MG
APOSPC446041-100MGEA
201
EUR
APOSPC446041-100MG
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine-1-carboxylic acid (4-chloro-phenyl)-amide
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine-1-carboxylic acid (4-chloro-phenyl)-amide
Formel:
C₁₈H₁₇Cl₂F₃N₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19981204 CAS-Nummer: 1311279-57-8 |