4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine-1-carbothioic acid (4-chloro-phenyl)-amide
Lieferant: Apollo Scientific
PC446042-100MG
APOSPC446042-100MGEA
201
EUR
APOSPC446042-100MG
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine-1-carbothioic acid (4-chloro-phenyl)-amide
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine-1-carbothioic acid (4-chloro-phenyl)-amide
Formel:
C₁₈H₁₇Cl₂F₃N₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19981205 CAS-Nummer: 1311278-34-8 |