Dimethyl{6-[4-(methylhydrazonomethyl)phenyl]-4-trifluoromethylpyridin-2-yl}amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC446047-1G
APOSPC446047-1GEA
474
EUR
APOSPC446047-1G
Dimethyl{6-[4-(methylhydrazonomethyl)phenyl]-4-trifluoromethylpyridin-2-yl}amine
Dimethyl{6-[4-(methylhydrazonomethyl)phenyl]-4-trifluoromethylpyridin-2-yl}amine
Formel:
C₁₆H₁₇F₃N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18384856 CAS-Nummer: 1300019-70-8 |