[Methyl(2-trifluoromethylquinazolin-4-yl)amino]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC446050-1G
APOSPC446050-1GEA
176
EUR
APOSPC446050-1G
[Methyl(2-trifluoromethylquinazolin-4-yl)amino]acetic acid
[Methyl(2-trifluoromethylquinazolin-4-yl)amino]acetic acid
Formel:
C₁₂H₁₀F₃N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08758433 CAS-Nummer: 927969-23-1 |