[3-(4-Aminophenyl)-5-trifluoromethylpyridin-2-yl]dimethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC446052-1G
APOSPC446052-1GEA
391
EUR
APOSPC446052-1G
[3-(4-Aminophenyl)-5-trifluoromethylpyridin-2-yl]dimethylamine
[3-(4-Aminophenyl)-5-trifluoromethylpyridin-2-yl]dimethylamine
Formel:
C₁₄H₁₄F₃N₃ Molecular Weight: 281,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18384837 CAS-Nummer: 1299607-52-5 |