1-[4-(6-Dimethylamino-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-phenyl]-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
PC446057-500MG
APOSPC446057-500MGEA 265 EUR
APOSPC446057-500MG
1-[4-(6-Dimethylamino-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-phenyl]-ethanone
1-[4-(6-Dimethylamino-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-phenyl]-ethanone
Formel: C₁₆H₁₅F₃N₂O
Molecular Weight: 308,298 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19981356
CAS-Nummer: 1311280-01-9