6-Fluoro-quinoxaline-2,3-diol
Lieferant: Apollo Scientific
PC446058-1G
PC446058-500MG
APOSPC446058-1GEA
317
EUR
APOSPC446058-1G
APOSPC446058-500MG
6-Fluoro-quinoxaline-2,3-diol
6-Fluoro-quinoxaline-2,3-diol
Formel:
C₈H₅FN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00629759 CAS-Nummer: 61875-34-1 |