2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylmethyl)-5-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC446062-100MG
APOSPC446062-100MGEA
201
EUR
APOSPC446062-100MG
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylmethyl)-5-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylmethyl)-5-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel:
C₁₄H₁₃ClF₃N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20526237 CAS-Nummer: 1351479-11-2 |