[3-Chloro-5-trifluoromethyl-1H-pyridin-(2E)-ylidene]cyanoacetic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC446064-1G
PC446064-5G
APOSPC446064-1GEA
244
EUR
APOSPC446064-1G
APOSPC446064-5G
[3-Chloro-5-trifluoromethyl-1H-pyridin-(2E)-ylidene]cyanoacetic acid ethyl ester
[3-Chloro-5-trifluoromethyl-1H-pyridin-(2E)-ylidene]cyanoacetic acid ethyl ester
Formel:
C₁₁H₈ClF₃N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18384848 CAS-Nummer: 1300019-72-0 |