1-Phenyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC446065-1G
APOSPC446065-1GEA
201
EUR
APOSPC446065-1G
1-Phenyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-Phenyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₇F₃N₂O₂ Molecular Weight: 256,181 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11707231 CAS-Nummer: 142818-01-7 |