Methyl-1-(4-fluorobenzyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(4-Fluoro-benzyl)-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid methyl ester
PC446068-1G
APOSPC446068-1GEA
244
EUR
APOSPC446068-1G
Methyl-1-(4-fluorobenzyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Methyl-1-(4-fluorobenzyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₄FNO₃ Molecular Weight: 251.26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13250867 CAS-Nummer: 1171317-52-4 |