2-Bromo-1-(4-fluoro-3-methylphenyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC446075-1G
APOSPC446075-1GEA
207
EUR
APOSPC446075-1G
2-Bromo-1-(4-fluoro-3-methylphenyl)ethanone
2-Bromo-1-(4-fluoro-3-methylphenyl)ethanone
Formel:
C₉H₈BrFO Molecular Weight: 231.07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18089176 CAS-Nummer: 63529-31-7 UN: 3261 ADR: 8 III |