2-(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ylsulphanyl)-N-ethyl-acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC446078-100MG
APOSPC446078-100MGEA
265
EUR
APOSPC446078-100MG
2-(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ylsulphanyl)-N-ethyl-acetamide
2-(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ylsulphanyl)-N-ethyl-acetamide
Formel:
C₁₀H₁₀ClF₃N₂OS Molecular Weight: 298,712 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24386177 CAS-Nummer: 1431555-22-4 |