N'-[2-(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ylsulphanyl)-acetyl]-hydrazinecarboxylic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC446079-100MG
APOSPC446079-100MGEA 321 EUR
APOSPC446079-100MG
N'-[2-(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ylsulphanyl)-acetyl]-hydrazinecarboxylic acid ethyl ester
N'-[2-(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ylsulphanyl)-acetyl]-hydrazinecarboxylic acid ethyl ester
Formel: C₁₁H₁₁ClF₃N₃O₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24386178
CAS-Nummer: 1431555-13-3