N-Benzyl-2-(6-morpholin-4-yl-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ylsulphanyl)-acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC446080-100MG
APOSPC446080-100MGEA
328
EUR
APOSPC446080-100MG
N-Benzyl-2-(6-morpholin-4-yl-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ylsulphanyl)-acetamide
N-Benzyl-2-(6-morpholin-4-yl-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ylsulphanyl)-acetamide
Formel:
C₁₉H₂₀F₃N₃O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24386179 CAS-Nummer: 1431555-23-5 |